2-Nitro-4,5-xylidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15556.06 A15556.14 A15556.22
A15556.06EA 348 DKK
A15556.06 A15556.14 A15556.22
2-Nitro-4,5-xylidin ≥97%
2-Nitro-4,5-xylidin
Purity: 97% CAS No.: 6972-71-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 138-143° Beilstein Reference: 2209637 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007811
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Smeltepunkt: 138…143 °C
Massefylde: 1.398 g/cm³ (–123.15 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007811
CAS-nummer: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III