2-Methylbenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 407 DKK
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamin 98%
2-Methylbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Formel: C₈H₁₁N
Molekylvægt: 121.18 g/mol
Kogepunkt: 198…200 °C
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 0.979
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008112
CAS-nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 III