2,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L15999.03
L15999.06
L15999.03EA
316
DKK
L15999.03
L15999.06
2,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
2,5-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 40397-98-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5315
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1100841
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013854
Formel:
C₉H₉NO Kogepunkt: 210 °C Massefylde: 1,043 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013854 CAS-nummer: 40397-98-6 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,II |