3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11698.03
L11698.06
L11698.03EA
356
DKK
L11698.03
L11698.06
3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
3,5-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 54132-75-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 774958
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013868
Formel:
C₉H₉NO Kogepunkt: 205 °C Massefylde: 1,045 Flammepunkt: 83 °C (181 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013868 CAS-nummer: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,II |