2,4-Dimethylphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 51163-29-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-115°/2mm
Beilstein Reference: 386756
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013853
Formel:
C₉H₉NO Kogepunkt: 114…115 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,041 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013853 CAS-nummer: 51163-29-2 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,II |