2,3-Dimethylphenylisocyanat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
L10225.06
L10225.03
L10225.06EA
1160
DKK
L10225.06
L10225.03
2,3-Dimethylphenylisocyanat ≥99%
2,3-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 99%
CAS No.: 1591-99-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Pungent
Boiling Point: 104-105°/50mm
Beilstein Reference: 6313438
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013851
Formel:
C₉H₉NO Molekylvægt: 147.18 g/mol Kogepunkt: 104…105 °C (50 mmHg) Massefylde: 1.059 Flammepunkt: 92 °C (197 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013851 CAS-nummer: 1591-99-7 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 II |