SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7575-07EA 2680 DKK
7575-07 7575-06
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Ekstraktion og purifikation af organiske forbindelser som acrylamide og andre polare forbindelser.