SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7214-03EA 1600 DKK
7214-03 7214-04
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Svage til moderate polare analytter.
Disse SPE kolonner kan benyttes i adsorptionsprocesser.