SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7213-08EA 2040 DKK
7213-08 7213-23 7213-03
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Lav til moderat polare analytter fra ikke vandige opløsninger.
Disse SPE kolonner kan benyttes i adsorptionsprocesser.
Emballering: Visse kolonner kan leveres i en folieforet fibertromle kaldet Jumbo Pack. Kolonnerne er løst pakket i folieforing for at eliminere besværet ved åbning af individuelle poser.