SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7094-01EA 2490 DKK
7094-01 7094-06
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Ikke ionisk, polare analytter.
Disse SPE kolonner kan bruges i normal fase processer.