SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7021-07EA 2880 DKK
7021-07 7021-02
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP eller glaskolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Ikke ionisk, non polare til polare analytter.
Disse SPE kolonner kan bruges i omvendt fase og normal fase processer.