2-iod-m-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
A13439.06
A13439.14
A13439.06EA
1020
DKK
A13439.06
A13439.14
2-iod-m-xylen ≥98%
2-iod-m-xylen
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Formel:
C₈H₉I Molekylvægt: 232.06 g/mol Kogepunkt: 230…231 °C Smeltepunkt: 11.2 Massefylde: 1.620 Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00019012 CAS-nummer: 608-28-6 |