SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7090-03EA 2960 DKK
7090-03 7090-07 7090-01 7090-29
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ kolonner er engangs PP kolonner pakket med højkapacitets sorbenter indeholdt mellem to 20 µm PE frits.
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktion af forbindelser fra prøveopløsningsvolumener fra nogle få hundrede µl op til 1 L
  • Behandling ved vakuum, positiv tryk eller centrifugering
Generelle anvendelser: Ioniske, basiske analytter.
Disse SPE kolonner kan benyttes i kraftig kationudvekslingsproces.