4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A10508.06
A10508.14
A10508.22
A10508.06EA
296
DKK
A10508.06
A10508.14
A10508.22
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol
Purity: 98%
CAS No.: 349-95-1
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 78-80°/4mm
Beilstein Reference: 1450174
MDL No.: MFCD00004661
Formel:
C₈H₇F₃O Molekylvægt: 176.14 g/mol Kogepunkt: 78…80 °C (4 mmHg) Smeltepunkt: 18…20 °C Massefylde: 1.288 Flammepunkt: 100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004661 CAS-nummer: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |