α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
A15289.09 A15289.18
A15289.09EA 308 DKK
A15289.09 A15289.18
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Purity: 98% CAS No.: 328-74-5 Molecular Formula: C8H5F6N Formula Weight: 229.13 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Recognizable Boiling Point: 75-78°/10mm Beilstein Reference: 654318 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000394
Formel: C₈H₅F₆N
Molekylvægt: 229.12 g/mol
Kogepunkt: 75…78 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 3
Massefylde: 1.473
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000394
CAS-nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III