3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formel:
C₉H₃F₆NS Molekylvægt: 271.19 g/mol Kogepunkt: 109…110 °C (35 mmHg) Massefylde: 1.485 Flammepunkt: 108 °C (226 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040838 CAS-nummer: 23165-29-9 ADR: 8 III |