3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
319520010 319520050
ACRO319520010EA 279 DKK
ACRO319520010 ACRO319520050
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Molekylvægt: 271.19 g/mol
Kogepunkt: 63 °C (1.5 mmHg)
Massefylde: 1.485 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040838
CAS-nummer: 23165-29-9
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %