3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 656 DKK
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molekylvægt: 258.12 g/mol
Kogepunkt: 260
Smeltepunkt: 140…144 °C
Massefylde: 1.420
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000388
CAS-nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1