2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 238 DKK
H26184.03 H26184.06
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 42580-42-7 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00013249
Formel: C₉H₄F₆O₂
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013249
CAS-nummer: 42580-42-7