4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 828 DKK
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Kogepunkt: 79…80 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 30…33 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000401
CAS-nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %