4'-Methylacetophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21243.0250 8.21243.1000
8.21243.0250EA 389 DKK
8.21243.0250 8.21243.1000
4'-Methylacetophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 28 °C
Massefylde: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008751
CAS-nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.07 g/l (20 °C)
Melting Point 28 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.14 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5313 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.00 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl p-tolyl ketone
Hill Formula C9H10O