1,4-Bis(chlormethyl)benzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
147661000 147665000 147660250
ACRO147661000EA 585 DKK
ACRO147661000 ACRO147665000 ACRO147660250
1,4-Bis(chlormethyl)benzen 98%
1,4-Bis(chlormethyl)benzen
Formel: C₈H₈Cl₂
Kogepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 98…102 °C
Massefylde: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000920
CAS-nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II