1,3-Bis(chlormethyl)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
A11548.09
A11548.14
A11548.22
A11548.09EA
570
DKK
A11548.09
A11548.14
A11548.22
1,3-Bis(chlormethyl)benzen ≥97%
1,3-Bis(chlormethyl)benzen
Purity: 97%
CAS No.: 626-16-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 250-255°
Beilstein Reference: 2079898
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000912
Formel:
C₈H₈Cl₂ Kogepunkt: 250…255 °C Smeltepunkt: 33…37 °C Massefylde: 1,302 Flammepunkt: 144 °C (291 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000912 CAS-nummer: 626-16-4 EINECS: 210-932-1 UN nummer: 2928 ADR: 6.1,II |