2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 839 DKK
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
2-Brom-4,6-xylidin
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Formel: C₈H₁₀BrN
Kogepunkt: 75…79 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 42…46 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047826
CAS-nummer: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III