2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09
B21272.14
B21272.18
B21272.09EA
839
DKK
B21272.09
B21272.14
B21272.18
2-Brom-4,6-xylidin ≥98%
2-Brom-4,6-xylidin
Purity: 98%
CAS No.: 41825-73-4
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Kogepunkt: 75…79 °C (5 mmHg) Smeltepunkt: 42…46 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047826 CAS-nummer: 41825-73-4 EINECS: 246-337-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |