5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 517 DKK
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen 99%
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Formel: C₈H₃BrF₆
Kogepunkt: 154 °C
Smeltepunkt: –16 °C
Massefylde: 1,71 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000381
CAS-nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %