1,4-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 441 DKK
A13939.09 A13939.18
1,4-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
1,4-Bis(brommethyl)benzen
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Kogepunkt: 245 °C
Smeltepunkt: 144…148 °C
Massefylde: 2.012
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000182
CAS-nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II