1,3-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24959.09 B24959.18 B24959.30
B24959.09EA 972 DKK
B24959.09 B24959.18 B24959.30
1,3-Bis(brommethyl)benzen ≥97%
1,3-Bis(brommethyl)benzen
Purity: 97% CAS No.: 626-15-3 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 971085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000178
Formel: C₈H₈Br₂
Kogepunkt: 135…140 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 74…76 °C
Massefylde: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000178
CAS-nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II