α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
137971000 137970250
ACRO137971000EA 796 DKK
ACRO137971000 ACRO137970250
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen 97%
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen
Formel: C₈H₆Br₄
Kogepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000131
CAS-nummer: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥96.0 %