3,5-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23434.03
B23434.06
B23434.14
B23434.03EA
456
DKK
B23434.03
B23434.06
B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 172975-69-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 235-237°
Beilstein Reference: 7368658
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: 235…237 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00185689 CAS-nummer: 172975-69-8 |