3,4-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17461.03
L17461.06
L17461.03EA
447
DKK
L17461.03
L17461.06
3,4-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
3,4-Dimethylphenylboronsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 55499-43-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2963858
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: ∼ 220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01009694 CAS-nummer: 55499-43-9 |