2,5-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23740.03
B23740.06
B23740.14
B23740.03EA
419
DKK
B23740.03
B23740.06
B23740.14
2,5-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: ∼ 180 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01863525 CAS-nummer: 85199-06-0 |