2,4-Dimethylphenylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
2480
DKK
B23076.06
B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronsyre ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronsyre
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: 204…208 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683101 CAS-nummer: 55499-44-0 |