2,3-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23942.03
B23942.06
B23942.14
B23942.03EA
313
DKK
B23942.03
B23942.06
B23942.14
2,3-Dimethylphenylboronsyre ≥98%
2,3-Dimethylphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: ∼175 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01863524 CAS-nummer: 183158-34-1 |