1,3-Diphenylpropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08849.09
L08849.04
L08849.09EA
3870
DKK
L08849.09
L08849.04
1,3-Diphenylpropan ≥98%
1,3-Diphenylpropan
Purity: 98%
CAS No.: 1081-75-0
Molecular Formula: C15H16
Formula Weight: 196.29
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 158-159°/10mm
MDL No.: MFCD00043574
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅) Kogepunkt: 158…159 °C (10 mmHg) Massefylde: 0,980 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043574 CAS-nummer: 1081-75-0 EINECS: 214-101-4 |