1,2-Diphenylethan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Dibenzyl, Bibenzyl
A14617.14
A14617.22
A14617.14EA
502
DKK
A14617.14
A14617.22
1,2-Diphenylethan ≥98%
1,2-Diphenylethan
Purity: 98+%
CAS No.: 103-29-7
Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5
Formula Weight: 182.27
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) Kogepunkt: 284 °C Smeltepunkt: 50…53 °C Massefylde: 1,013 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004796 CAS-nummer: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 Merck Index: 14,1198 |