1,2-Diphenylethan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 493 DKK
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphenylethan 99%
1,2-Diphenylethan
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Kogepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 49…53 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004796
CAS-nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %