2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250 349981000
ACRO349980250EA 299 DKK
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutan
Formel: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
Kogepunkt: 170…171 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 90…110 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00053713
CAS-nummer: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %