Thymol blå ACS, Reag. Ph. Eur. Indicator_pH, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 828 DKK
1.08176.0005 1.08176.0025
Thymol blå ACS, Reag. Ph. Eur. Indicator_pH, Supelco®
Thymol blå
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molekylvægt: 466.6 g/mol
Smeltepunkt: 221
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3