Phenol rød ACS
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 650 DKK
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Phenol rød ACS
Phenol rød
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molekylvægt: 354.38 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3