2-Biphenylyl-methanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 339 DKK
L07094.03 L07094.06
2-Biphenylyl-methanol ≥98%
2-Biphenylyl-methanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formel: C₁₃H₁₂O
Kogepunkt: 96 °C (0,04 mmHg)
Smeltepunkt: 47…51 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004620
CAS-nummer: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7