4-Benzyloxybenzyl alkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14949.09
A14949.18
A14949.09EA
505
DKK
A14949.09
A14949.18
4-Benzyloxybenzyl alkohol ≥98%
4-Benzyloxybenzyl alkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 836-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1877819
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Smeltepunkt: 84…88 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004654 CAS-nummer: 836-43-1 EINECS: 212-649-9 |