Dibenzyl ether ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Synonymer:
Benzyl ether
A18447.0E
A18447.30
A18447.36
A18447.0EEA
1050
DKK
A18447.0E
A18447.30
A18447.36
Dibenzyl ether ≥98%
Dibenzyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 103-50-4
Molecular Formula: C6H5CH2OCH2C6H5
Formula Weight: 198.27
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 298°
Beilstein Reference: 1911156
Merck Reference: 14,1132
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004780
Formel:
C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅ Molekylvægt: 198.26 g/mol Kogepunkt: 298 °C Smeltepunkt: 3…4 °C Massefylde: 1.040 Flammepunkt: 135 °C (275 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004780 CAS-nummer: 103-50-4 EINECS: 203-118-2 UN nummer: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,01134 |