Dibenzylamin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0152-25G D0152-500G
TCIAD0152-25GEA 132 DKK
TCIAD0152-25G TCIAD0152-500G
Dibenzylamin ≥97.0% (by GC)
Dibenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Kogepunkt: 270°C
Smeltepunkt: –26°C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 150°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004770
CAS-nummer: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45904366b8ca909d91a366def76ade7c88380370&vid=45904366b8ca909d91a366def76ade7c88380370&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %