Dibenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
112612500 112610010
ACRO112612500EA 973 DKK
ACRO112612500 ACRO112610010
Dibenzylamin 98%
Dibenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Kogepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004770
CAS-nummer: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %