Benzil til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 183 DKK
8.01632.0005 8.01632.0250
Benzil til syntese, Sigma-Aldrich®
Benzil
Formel: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Kogepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003080
CAS-nummer: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)