4-Hydroxybenzophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 307 DKK
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenon til syntese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…133 °C
Massefylde: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002355
CAS-nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5