4-Hydroxybenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15096.0B A15096.18 A15096.30
A15096.0BEA 6510 DKK
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hydroxybenzophenon ≥98%
4-Hydroxybenzophenon
Purity: 98% CAS No.: 1137-42-4 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 132-135° Boiling Point: 260-262°/24mm MDL No.: MFCD00002355
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 260…262 °C (24 mmHg)
Smeltepunkt: 132…135 °C
Massefylde: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002355
CAS-nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1