3-Hydroxybenzophenon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18061.03 A18061.06 A18061.14
A18061.03EA 707 DKK
A18061.03 A18061.06 A18061.14
3-Hydroxybenzophenon ≥99%
3-Hydroxybenzophenon
Purity: 99% CAS No.: 13020-57-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00002297
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 148 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002297
CAS-nummer: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1