2-Hydroxybenzophenon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11100.06 L11100.14
L11100.06EA 548 DKK
L11100.06 L11100.14
2-Hydroxybenzophenon ≥99%
2-Hydroxybenzophenon
Purity: 99% CAS No.: 117-99-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 38-40° Boiling Point: 171-173°/12mm MDL No.: MFCD00002216
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 171…173 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 38…40 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002216
CAS-nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2