2-Hydroxybenzophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 784 DKK
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroxybenzophenon 99%
2-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 171…173 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002216
CAS-nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %